Learn More
Masterflex™ Entraînement modulaire, vitesse variable, analogique L/S™
Code produit 15518551 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,21°à 580 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15518551 0,21°à 580 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15518551 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0755915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    1434.46€ / 1 pièces
    Économisez 120.54€
    7% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’entraînement modulaire polyvalent, analogique, à vitesse variable Masterflex™ L/S™ offre une large gamme de débits et des commandes simples
  • Une mise à niveau parfaite à partir d’un entraînement à vitesse fixe, ces entraînements à vitesse variable offrent une gamme de tr/min plus large et des listes ETL/CE
  • Pour plus de polyvalence, les entraînements acceptent toutes les têtes de pompe L/S
  • Débit de 0,06 à 3400 ml/min avec une tubulure L/S - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • Fonctionnement simple avec commande de vitesse à un tour
  • Le moteur et le contrôleur séparés sont connectés via un câble de 6 pieds (1,9 m) - placez les composants à un endroit pratique ou là où l’espace le permet
  • La commande de vitesse à un seul tour et l’interrupteur marche/arrêt avec indicateur d’alimentation vert maintiennent le réglage de la vitesse tout en mettant la pompe sous et hors tension.
  • Le moteur réversible de 1/10 hp possède un dispositif de démarrage progressif et de force contre-électromotrice pour une commande de vitesse de ±2 %
  • Le boîtier en acier peint est classé IP33 pour une protection contre les chutes d’eau verticales
  • Les modèles 230 VCA sont marqués CE conformément aux normes de l’UE
Spécification
Ampérage 1,2 amp
Type de contrôle Vitesse variable analogique
Dimensions (L x l x H) Contrôleur : (204 x 164 x 87 mm), moteur : (198 x 97 x 115 mm)
Alimentation électrique 230 VCA
Débit 0,21°à 580 ml/min.
Indice IP IP33
Comprend Cordon d’alimentation (1,8 m), prise standard américaine (115 VAC), prise CEI 320/CEE22 (230 VAC), les pompes sont livrées avec kit de cordon/prise de fiches spécifique au pays de destination
Matériau Acier peint, aluminium
Type du moteur 1/10-hp
Nbre de têtes de pompe 4 acceptés
Réversible Oui, moteur
Contrôle de la vitesse ± 2 %
Type Accepte Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, haute performance, cartouche, multicanaux, tubulure en PTFE, têtes de pompe à membrane en PTFE
Puissance 75 watts (moteur)
Vitesse 1 à 100 tr/min