Learn More
Masterflex™ Pompe numérique Miniflex™ L/S™
Code produit 15593755 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,005°à 381 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15593755 0,005°à 381 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15593755 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0752520
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe numérique Miniflex™ Masterflex™ L/S™ qui dispose d’un seul canal et facilite le pompage à faible débit
  • Pompe empilable compacte avec boîtier ABS durable facile à essuyer et nettoyer
  • La tête de pompe Miniflex présente un grand angle d’occlusion qui empêche le reflux de liquide jusqu’à la pression nominale de la tubulure
  • Rouleaux en polyester thermoplastique autolubrifiants à faible friction et longue durée pour un fonctionnement régulier et une durée de vie prolongée
  • Taille réduite de 20 % en comparaison aux unités compétitives - la taille compacte et le poids léger facilitent le déplacement et la partage entre les laboratoires
  • Plage de débits de 0,004 à 315 ml/min avec une tubulure L/S incluse - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec écran LCD graphique montre les performances de la pompe et le mode de fonctionnement
  • Commande à distance disponible via la communication analogique - tension, courant et fermeture de contact
  • Le capteur à tête ouverte intégré arrête son fonctionnement lorsque la tête de pompe est ouverte
  • La tête de pompe accepte des longueurs continues de tubulure pour le nettoyage des voies d’écoulement
  • La rétention automatique des tubulures rend le chargement du tube simple et rapide
  • Conçu avec une tête de pompe à canal unique
Spécification
Canaux Monocanal
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Type d’affichage Numérique LCD
Débit 0,005°à 381 ml/min.
Motor Speed 0,1 à 300 tr/min
Entrée de commande externe 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage par fermeture de contact
Comprend Tête de pompe Miniflex L/S et alimentation de paillasse à tension universelle avec prise CEI320/CEE22. La pompe est livrée avec un ensemble cordon/fiche spécifique au pays de destination.
Matériau Plastique ABS, aluminium
Tête de pompe Tête de pompe Miniflex™ L/S™, monocanal (77220 -20)
Capteurs Tête ouverte
Type de tubulure Séries L/S™ : 13, 14, 16, 25
Dimensions (L x l x H) (24,1 x 14 x 15,7 cm)
Alimentation électrique 90 à 260 VCA
Ampérage 0,34 amp