Learn More
Masterflex™ Unité d’entraînement numérique de distribution modulaire L/S™ avec E/S à distance
Code produit 13497099 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0.006 à 3400 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13497099 0.006 à 3400 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13497099 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7730140
Expédition estimée: 05-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité d’entraînement de distribution modulaire numérique Masterflex™ L/S™ avec E/S à distance offre trois modes de distribution et des moteurs à faible entretien
  • Le format modulaire permet de placer le moteur et le contrôleur à un endroit pratique
  • Les entraînement de précision sont dotés d’un intervalle de distribution programmable qui vous permet de définir le délai entre les cycles pour une distribution pratique et automatisée par durée ou par volume
  • L’étalonnage programmé garantit la précision de distribution et d’affichage - l’entraînement stocke une valeur d’étalonnage par taille de tubulure
  • Programmez l’unité d’entraînement via le clavier à membrane simple ; les réglages sont protégés par la fonction de verrouillage/déverrouillage
  • Débit de 0,0012 à 3400 ml/min avec une tubulure L/S - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe - exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
  • Sélectionnez votre langue dans le menu convivial pour la programmation et le fonctionnement
  • La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
  • Le moteur sans balais et sans entretien offre une précision de contrôle de la vitesse de ±0,1 % avec un taux de variation de débit de 6000 à 1
  • Moteur réversible - purge de la tubulure avant et après le pompage ou pompage du liquide dans les deux sens
  • Boîtier du contrôleur empilable en plastique ABS résistant aux éclaboussures : indice IP 33
  • Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB25 à l’arrière du contrôleur
Spécification
Ampérage 2,2 amp
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Description Distribution numérique
Dimensions (L x l x H) Contrôleur : (263 x 211 x 140 mm), moteur : (222 x 97 x 120 mm)
Alimentation électrique 90 à 260 VCA
Débit 0.006 à 3400 ml/min
Indice IP IP33
Matériau Plastique ABS/aluminium (contrôleur), acier peint (entraînement)
Type du moteur 1/10-hp
Nbre de têtes de pompe 2 acceptés
Télécommande E/S distantes : 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V, marche/arrêt, direction et amorçage par fermeture de contact
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±0,1 % (0,1 tr/min à 600 tr/min)
Type Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, haute performance, cartouche, multicanaux, tubulure en PTFE, têtes de pompe à membrane en PTFE
Puissance 75 watts (moteur)
Vitesse Variable