Learn More
Masterflex™ Entraînement numérique L/S™
Code produit 15387921 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du coffret:
Acier inoxydable
Acier thermolaqué
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du coffret Conditionnement
15387921 Acier thermolaqué 1 pièce
15273038 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15387921 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0757540
Expédition estimée: 03-12-2026
Transfert, distribution et mesure dans les environnements de laboratoire, de traitement et de lavage
  • Débit de 0,006 à 3400 ml/min avec une tubulure I/P—le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • L’interface numérique avec affichage LCD graphique affiche les performances et le mode de fonctionnement de la pompe— exécution continue, distribution programmée, distribution de copie ou distribution de volume
  • Commande à distance disponible via la communication analogique—tension, courant et fermeture de contact
  • Distribution par volume en ml (0,001 à 9 999 ml), L, ou gal ; Copie—1 à 9,999 cycles de distribution ; ou Durée—intervalles de temps des cycles marche / arrêt (1 s à 99 h, 59 min, 59 s par cycle)
  • La fonction anti-goutte assure la précision de la distribution.
  • Les modèles avec capteur de tête ouverte arrêtent l’entraînement lorsque la tête de pompe est ouverte (lorsqu’ils sont utilisés avec une tête de pompe équipée d’un capteur)
  • Boîtier NEMA 4X (IP66) pour applications de lavage
  • Conçu avec un boîtier en acier poudré—idéal pour les applications industrielles, pharmaceutiques et biotechnologiques
Informations sur la commande
FlowRate
Spécification
Alimentation électrique 115/230 VCA, 75 W
Débit 3 400°ml/min.
Comprend Cordon d’alimentation 6 pieds (1.8 m) avec prise CEI 320/CEE22
Hauteur totale (métrique) 23,5 cm
Longueur totale (métrique) 30,5 cm
Largeur totale (métrique) 22,9 cm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse ±0.1 %
Puissance 75 w
Vitesse 0,1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Acier thermolaqué