Description
- Cette tête de pompe Easy-Load™ accepte les tubulures de précision haute performance et garantit des performances optimales des pompes Masterflex
- Sélectionnez une tête de pompe pour l’une des tailles de tubulure de précision suivantes : L/S 15 ou L/S 24
- La nouvelle conception et la rétention automatique des tubulures permettent une taille de tubulure multiple et la possibilité de changer de tubulure sans retirer la tête de l’entraînement
- Le rotor est fabriqué en acier inox (SS) pour une durabilité accrue
- Les têtes de pompe sont empilables pour les applications multicanaux
- Configuration compacte pour une utilisation efficace de l’espace
- Convient à une utilisation avec des tailles de tubulure de précision pour pompes haute performance L/S™
Spécification
Spécification
| Description | 1:1 Rapports |
| Dimensions (L x l x H) | (64 x 105 x 105 mm) |
| Débit | 0,034°à 1700 ml/min. |
| Matériau | Polyacrylamide |
| Nbre de canaux | 1 |
| Nbre de rouleaux | 4 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Matériau du rouleau | Acier inoxydable |
| Type de tubulure | Haute performance |
| Taille de la tubulure | L/S™ 15, L/S™ 24 |
| Afficher plus |