Learn More
Masterflex™ Ensemble de rotor de rechange pour tête de pompe L/S™ Easy-Load™ II
Tous les produits Masterflex ProduitsDescription
- Obtenez le maximum de nos têtes de pompe Masterfex ™ L/S™ Easy-Load™ II avec ces pièces de rechange
- Choisissez des pièces de rechange adaptées à votre tête de pompe I/P™
- Le remplacement du rotor de tête de pompe prolonge la durée de vie des têtes de pompe
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Easy-Load Tête de pompe II 77200-52 |
| Matériau | Acier laminé à froid |
| Gamme de produits | L/S |
| Type de tubulure | L/S™ |
| Type | Ensemble de rotor de tête de pompe de rechange |