Learn More
Masterflex™ Entraînement à vitesse fixe L/S™
Code produit 15558760 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
12 tr/min
1 tr/min
30 tr/min
60 tr/min
6 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15558760 6 tr/min 1 pièce
13025666 12 tr/min 1 pièce
13045666 60 tr/min 1 pièce
11862593 1 tr/min 1 pièce
11713969 30 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15558760 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0754006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    515.38€ / 1 pièces
    Économisez 34.62€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Entraînement à vitesse fixe Masterflex™ L/S™ conçu pour les applications de transfert et d’alimentation fiables et générales
  • Entraînements économiques pour des applications de transfert et d’alimentation générales fiables
  • La construction en acier peint possède un indice IP 22.
  • Sélectionnez une des sept vitesses en fonction du débit ou du nombre de têtes requis.
  • Les entraînements économiques à vitesse fixe sont empilables et idéaux pour les applications de laboratoire, de terrain ou d’alimentation de processus.
  • Les entraînements compacts sont parfaits pour les applications où l’espace est limité
  • Un interrupteur lumineux à l’avant de l’entraînement indique que la pompe est en marche
  • Compatibles avec cinq types de tête de pompe différents : Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load™, Easy-Load™ II et Easy-Load™ 3
  • Accepte jusqu’à 2 têtes de pompe
Specifica
Ampérage 0,5 amp
Type de contrôle Vitesse fixe
Dimensions (L x l x H) 152 x 134 x 118 mm
Débit 0,36°à 29 ml/min.
À utiliser avec Têtes de pompe standards à cartouche Easy-Load, Easy-Load II et Easy-Load 3
Indice IP IP22
Matériau Acier peint
Nbre de têtes de pompe 2 têtes de pompe acceptées
Contrôle de la vitesse Fixe
Vitesse 6 tr/min
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.