Description
- Des disques puissants et compacts accepteront toutes les L/S options de tête de pompe et de tuyauterie
- 5 in Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm offrant une résolution nette et un large angle de vision
- Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de profiter pleinement des améliorations apportées aux fonctions et fonctionnalités des entraînements
- Les options de connectivité et de contrôle comprennent MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus ou signal analogique
- Accès utilisateur à trois niveaux – vous offre la possibilité de contrôler qui peut actionner la pompe et à quel niveau.
- Modes de fonctionnement continu, de distribution volumétrique et de distribution temporelle – Contrôle par lots et intervalle/temps d'arrêt en modes Volume et Temps
- La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes de distribution couramment utilisés pour une configuration rapide
- Fonction anti-goutte et augmentation progressive de la vitesse disponibles en mode de distribution volumétrique – garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
Specifications
Specifications
| Précision | ±0,1 % (0,01 tr/min [à 100 tr/min]) |
| Ampérage | 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | IP33 |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Description | Entraînement L/S™ MasterSense™ avec Profibus et MasterflexLive™, boîtier en plastique ABS, 0,02 à 100 tr/min ; 115/230 VCA |
| Affichage | Écran tactile TFT/RVB capacitif de 5 in (12,7 cm) |
| Débit | 0,001 à 580 ml/min. |
| À utiliser avec | Têtes de pompe et tubulure Masterflex™ |
| Fréquence | 50/60 |
| Show More |