Learn More
Masterflex™ Entraînements L/S™ MasterSense™
Code produit 17392463 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,001 à 580 ml/min.
0.006 à 3400 ml/min
Connectivité:
EtherNet/IP
EtherNet/IP, MasterflexLive
Profibus, MasterflexLive
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Connectivité Conditionnement
17392463 0.006 à 3400 ml/min EtherNet/IP, MasterflexLive 1 unité
17302473 0.006 à 3400 ml/min Profibus, MasterflexLive 1 unité
17312473 0,001 à 580 ml/min. EtherNet/IP 1 unité
17322473 0,001 à 580 ml/min. Profibus, MasterflexLive 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17392463 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0752610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6880.00€
    4458.00€ / 1 unités
    Économisez 2422.00€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes polyvalentes pour une distribution précise des liquides grâce à une interface tactile intuitive
  • Des disques puissants et compacts accepteront toutes les L/S options de tête de pompe et de tuyauterie
  • 5 in Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm offrant une résolution nette et un large angle de vision
  • Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de profiter pleinement des améliorations apportées aux fonctions et fonctionnalités des entraînements
  • Les options de connectivité et de contrôle comprennent MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus ou signal analogique
  • Accès utilisateur à trois niveaux – vous offre la possibilité de contrôler qui peut actionner la pompe et à quel niveau.
  • Modes de fonctionnement continu, de distribution volumétrique et de distribution temporelle – Contrôle par lots et intervalle/temps d'arrêt en modes Volume et Temps
  • La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes de distribution couramment utilisés pour une configuration rapide
  • Fonction anti-goutte et augmentation progressive de la vitesse disponibles en mode de distribution volumétrique – garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
Spécification
Précision ±0,1 % (0,1 tr/min [à 600 tr/min])
Ampérage 0 à 20 mA, 4 à 20 mA, 0 à 10 V
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité IP33
Type de contrôle Numérique à vitesse variable
Description Entraînement L/S™ MasterSense™ avec EtherNet/IP™ et MasterflexLive™, boîtier en plastique ABS, 0,1 à 600 tr/min ; 115/230 VCA
Affichage Écran tactile TFT/RVB capacitif de 5 in (12,7 cm)
Alimentation électrique 90 à 260 VCA
Débit 0.006 à 3400 ml/min
À utiliser avec Têtes de pompe et tubulure Masterflex™
Fréquence 50/60
Indice IP IP33
Comprend Cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Matériau Aluminium
Type du moteur Réversible de 75 watts
Longueur totale (métrique) 260 mm
Réversible Oui
Contrôle de la vitesse Numérique, à vitesse variable
Stérilité Non stérile
Type Pompe péristaltique
Tension 90/260 VCA
Vitesse 0,1 à 600 tr/min
Matériau du coffret Plastique ABS et aluminium
Connectivité EtherNet/IP, MasterflexLive