Description
- Performances précises et reproductibles rapides et faciles à configurer et à programmer
- 5 in Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm offrant une résolution nette et un large angle de vision.
- Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de profiter pleinement des améliorations apportées aux fonctions et fonctionnalités des entraînements
- Les options de connectivité et de contrôle comprennent MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus ou signal analogique
- Accès utilisateur à trois niveaux – vous offre la possibilité de contrôler qui peut actionner la pompe et à quel niveau.
- Modes de fonctionnement continu, de distribution volumétrique et de distribution temporelle – Contrôle par lots et intervalle/temps d'arrêt en modes Volume et Temps
- La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes de distribution couramment utilisés pour une configuration rapide
- Fonction anti-goutte et augmentation progressive de la vitesse disponibles en mode de distribution volumétrique – garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | IP33 |
| Description | Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau EtherNet/IP™ avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ pour tubulure de précision ; 90 à 260 VCA |
| Type de contrôle | Numérique, à vitesse variable |
| Classification du boîtier | IP33 |
| Débit | 0,08 à 480 ml/min. |
| Motor Speed | 0,1 à 600 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Contrôle externe | Compatible EtherNet/IP |
| Comprend | Entraînement, tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22 |
| Matériau | Plastique ABS et aluminium |
| Afficher plus |