Learn More
Masterflex™ Systèmes de pompe L/S™ MasterSense™
Code produit 17372473 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,08 à 480 ml/min.
0,28 à 1700 ml/min.
Contrôle externe:
Compatible EtherNet/IP
Compatible Profibus
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Contrôle externe Conditionnement
17372473 0,28 à 1700 ml/min. Compatible Profibus 1 unité
17342473 0,08 à 480 ml/min. Compatible EtherNet/IP 1 unité
17352473 0,28 à 1700 ml/min. Compatible EtherNet/IP 1 unité
17362473 0,08 à 480 ml/min. Compatible Profibus 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17372473 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7792052
Expédition estimée: 10-02-2027
Systèmes de pompe complets pour une distribution précise des liquides grâce à une interface tactile intuitive
  • Performances précises et reproductibles rapides et faciles à configurer et à programmer
  • 5 in Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm offrant une résolution nette et un large angle de vision.
  • Les mises à jour du micrologiciel en mode sans fil vous permettent de profiter pleinement des améliorations apportées aux fonctions et fonctionnalités des entraînements
  • Les options de connectivité et de contrôle comprennent MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus ou signal analogique
  • Accès utilisateur à trois niveaux – vous offre la possibilité de contrôler qui peut actionner la pompe et à quel niveau.
  • Modes de fonctionnement continu, de distribution volumétrique et de distribution temporelle – Contrôle par lots et intervalle/temps d'arrêt en modes Volume et Temps
  • La pompe vous permet d’enregistrer et de récupérer les programmes de distribution couramment utilisés pour une configuration rapide
  • Fonction anti-goutte et augmentation progressive de la vitesse disponibles en mode de distribution volumétrique – garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
Spécification
Certifications/Conformité IP33
Description Pompe L/S™ MasterSense™, compatible réseau Profibus avec MasterflexLive™, avec tête de pompe Easy-Load™ II pour tubulure de précision haute performance ; 90 à 260 VCA
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Classification du boîtier IP33
Débit 0,28 à 1700 ml/min.
Motor Speed 0,1 à 600 tr/min
Réversible Oui
Contrôle externe Compatible Profibus
Comprend Entraînement, tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 ft (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22
Matériau Plastique ABS et aluminium
Type du moteur 07526-12 (entraînement L/S™ MasterSense™ avec Profibus et MasterflexLive™)
Tête de pompe 77200-32 (tête L/S™ Easy-Load™ II avec capteur à tête ouverte)
Contrôle de la vitesse Numérique, à vitesse variable
Type de tubulure 10 ft (C-FLEX ULTRA™, L/S™ 24). Accepte les tailles L/S™ 15, 24, 35 et 36.
Tension 90/260 VCA
Fréquence 50/60
À utiliser avec (équipement) Tubulure haute performance de précision