Learn More
Masterflex™ L/S™ Entraînement à vitesse variable de précision avec télécommande I/O
Code produit 32043182 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1 700 ml/min.
3 400°ml/min.
580°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
32043182 3 400°ml/min. 1 pièce
32043175 1 700 ml/min. 1 pièce
32043174 580°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 32043182 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0752710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2549.16€
    2269.80€ / 1 pièces
    Économisez 279.36€
    10% de réduction
Expédition estimée: 22-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Moteur sans balais pour un fonctionnement efficace et sans entretien, avec affichage numérique pour un contrôle répétable.
  • Débit de 0,06 à 3400 ml/min - débit dépend du régime de propulsion, de la hauteur de pompe et de la taille du tube
  • Un affichage LED à trois chiffres affiche le moteur RPM pour une confirmation rapide des réglages de vitesse.
  • Moteur brushless réversible et sans entretien permet de purger les tubes avant ou après le pompage et de pomper le liquide dans les deux directions.
  • Un capteur à tête ouverte en option arrête immédiatement le moteur d’entraînement si la tête de pompe est ouverte pendant le fonctionnement
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
  • Des moteurs puissants permettent d’empiler 2 ou 4 têtes de pompe pour augmenter les débits et pour des applications multicanaux
  • Des contrôles séparés de vitesse et de puissance maintiennent le réglage de vitesse lorsque la pompe est allumée ou éteinte.
  • Boîtier en plastique ABS empilable, résistant aux éclaboussures, avec une classification IP33.
  • Possibilités de contrôle à distance via un connecteur femelle DB9 à l’arrière du dispositif d’entraînement
  • L’entrée de contrôle de vitesse supporte des signaux de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 VDC.
  • Direction de la pompe (CW / CCW) via un collecteur ouvert ou un bouchon de contact
  • Démarrage / arrêt via le collecteur ouvert ou la fermeture de contact
  • Clavier membrane pour un contrôle facile à l’avance de la vitesse, de la direction et du démarrage/arrêt
Spécification
Précision ±0,25%
Ampérage 2,2 A
Autoclavable Non autoclavable
Type de contrôle Numérique, à vitesse variable
Dimensions (L x l x H) 274 x 211 x 216 mm
Affichage LED à 3 chiffres
Alimentation électrique 90/260 VCA
Débit 3 400°ml/min.
Fréquence 50/60 Hz
Capacité 2 têtes de pompe
Indice IP IP33
Type du moteur Sans balais
Hauteur totale (impériale) 8,5 po
Hauteur totale (métrique) 216 mm
Largeur totale (impériale) 8,312 in
Largeur totale (métrique) 211 mm
Type de prise États-Unis
Type L/S Système d’entraînement
Connectivité DB9