Learn More
Masterflex™ Tête de pompe L/S™ pour tubulure de précision, boîtier en PPS, rotor en acier inoxydable
Code produit 11890080 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
2300 ml/min.
36 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11890080 2300 ml/min. 1 pièce
11870060 36 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11890080 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701852
Expédition estimée: 23-02-2027
Idéal pour les applications de transfert de fluides exigeant une précision et une reproductibilité élevées
  • Les têtes standards sont moulées avec précision pour s’adapter à une taille unique de tubulure
  • La tête de pompe est compacte et de conception simple avec la même tubulure latérale d’entrée et de sortie—parfait pour les applications à espace limité
  • Les têtes standards sont compactes et faciles à intégrer dans vos applications OEM
  • Empilez jusqu’à quatre têtes en fonction des recommandations du fabricant de l’entraînement
  • Le rotor est fabriqué en acier inoxydable (SS) pour une durabilité accrue
Spécification
Description Tête de pompe standard pour tubulure L/S 18, boîtier PPS/rotor SS.
Débit 2300 ml/min.
Hauteur (impériale) d’aspiration 6,7 in
Matériau Sulfure de polyphénylène
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Hauteur totale (impériale) 3 po
Hauteur totale (métrique) 77 mm
Longueur totale (impériale) 2,5 in
Longueur totale (métrique) 64 mm
Largeur totale (impériale) 3 in
Largeur totale (métrique) 77 mm
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Taille de la tubulure L/S 18
Type Volume par tour avec tubulure en L/S18 (ml) : 3,8 mL
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 0,02 à 600 tr/min