Learn More
Masterflex™ Entraînement pneumatique à vitesse variable L/S™ avec tête de pompe Easy-Load™ II.
Code produit 11731439 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
3,6°à 3400 ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11731439 3,6°à 3400 ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11731439 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7793110
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Entraînement à vitesse variable Masterflex™ L/S™ avec tête de pompe Easy-Load™ II à utiliser lorsque l’alimentation électrique est dangereuse ou non disponible
  • À utiliser lorsque l’alimentation électrique n’est pas sûre ou n’est pas disponible
  • Plage de débits de 3,6 à 3400 ml/min - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, de la tête de pompe et de la taille de la tubulure
  • Variez facilement la vitesse en réglant la pression d’air avec le régulateur
  • Le moteur à air robuste 3/4 hp nécessite peu d’entretien et génère moins de chaleur qu’un moteur électrique
  • Une mise à la terre soigneuse pour protéger de l’électricité statique est essentielle pour un fonctionnement sûr. L’entraînement fonctionne à une entrée d’air de 3 à 25 cfm et entre 20 psi et 100 psi
  • L’entraînement pneumatique est homologué ATEX zone 2 ; conforme aux normes EEX II 3 G c IIC T6 —. La tête de pompe n’est pas homologuée ATEX
  • Le boîtier en acier peint, qui possède un indice IP 44, protège contre les projections d’eau
  • Débit de 170 à 1700 ml/min avec tubulure L/S
  • Inclut :
    • Entraînement pneumatique (07569-00)
    • Tête de pompe Easy-Load™ II (77200-62)
    • Tubulure 10 pi C-Flex™ L/S 24
    • Régulateur de vitesse/d’air
    • Filtre à air μ m
    • Lubricateur automatique
    • Manomètre (0 à 30 psi)
    • Silencieux
Spécification
Débit 3,6°à 3400 ml/min.
Hauteur totale (métrique) 22,38 cm
Longueur totale (métrique) 36,73 cm
Applications À utiliser lorsque l’alimentation électrique est dangereuse ou non disponible
Unité d’entraînement Entraînement pneumatique à vitesse variable L/S™ (07569-00)
Largeur totale (métrique) 12,22 cm
Classification du boîtier IP44
Pression maximale 6,9 bars