Learn More
L-sélénocystine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10637441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10637441
Marque: Thermo Scientific Acros 301862500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29621-88-3
Formule moléculaire C6H12N2O4Se2
Poids moléculaire (g/mol) 334.11
Numéro MDL MFCD00800971
Clé InChI JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Synonyme l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
CID PubChem 207306
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyéthyl]disélanyl]acide propanoïque
SMILES N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Selenocystine
Note relative au nom 98%
Point de fusion 212°C to 215°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 334.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre