Learn More
Gibco™ L-Selenomethionine
Code produit 16386552
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16386552 250 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16386552 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A39247
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La L-sélénométhionine est un acide aminé naturel qui contient du sélénium couramment utilisé pour le marquage des protéines afin de faciliter la détermination structurelle par cristallographie par rayons X.
La sélénométhionine est un antioxydant et il a été démontré qu’elle augmentait l’activité du glutathion peroxydase dans les cellules endothéliales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide (S)-2-amino-4-(méthylséléno)butyrique
Formule moléculaire C5H11NO2Se
Numéro MDL MFCD00037210
Clé InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Quantité 250 mg
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Poudre
Conditions d’expédition Glace humide