Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, 99 %
Code produit 11489113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489113 25 g 25g
11499113 100 g 100g
11409123 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489113 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11179.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.30€
    43.65€ / 25g
    Économisez 9.65€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
L-serine is used as a dietary supplement to improve health under certain conditions of malnutrition or physical stress, as a cosmetic incredient, as ingredients for cell culture media. It is used as a precursor to several amino acids, including glycine, cysteine and other metabolites such as sphingolipids and folate. It is used in bio-synthesis of purines and pyrimidines. It plays a vital role in catalytic function of enzymes. Further, L-serine and its metabolic products are essential for cell proliferation and specific functions of the central nervous system. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-sérine est utilisée en tant que supplément alimentaire pour améliorer la santé dans certaines conditions de malnutrition ou de stress physique, en tant qu’ingrédient cosmétique, en tant qu’ingrédient pour milieux de culture cellulaire. Elle est utilisée en tant que précurseur de plusieurs acides aminés, notamment la glycine, la cystéine et d’autres métabolites tels que les sphingolipides et le folate. Elle est utilisée dans la biosynthèse des purines et des pyrimidines. Elle joue un rôle déterminant dans la fonction catalytique des enzymes. En outre, la L-sérine et ses produits métaboliques sont indispensables à la prolifération cellulaire et à certaines fonctions spécifiques du système nerveux central. .
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther et le benzène.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064224
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
CID PubChem 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Point de fusion 214°C to 224°C (decomposition)
Beilstein 1721404
Merck Index 14,8460
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and benzene.
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.09
Rotation optique +15° (c=9 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%