Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-sérine, 99 %
Code produit 10617682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617682 500 g Flacon en verre 500g
10205330 25 g Flacon en verre 25g
10183370 100 g Flacon en verre 100g
11975411 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10617682 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 132665000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
CID PubChem 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Point de fusion 222.0°C
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.0 to 6.5 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Autres acides aminés 0.5% (TLC) max.
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique 15.2
Sulfate 200ppm max.
Transmittance 95% (c=10, H2O, 430nm) 1cm cellmin.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene, soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, insoluble in ethanol and diethylether
Point de sublimation 0150.0°C
Densité 1.6000g/mL
Conditions de rotation spécifiques 15.20 (20.00°C c=10,2N HCl)
Quantité 500 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 99%
Gravité spécifique 1.6
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou aiguilles cristallines