Learn More
L-Sérine, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11436252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436252 100 g
11416252 5 g
11426252 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210287380
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00064224
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
CID PubChem 5951
ChEBI CHEBI:17115
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 100 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biochimie
Forme physique Poudre libre