Learn More
L-Serine, MedChemExpress
Code produit 16482539
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482539 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0650
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
CAS 56-45-1
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H7NO3
Synonyme (-)-Serine (S)-Serine
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CO)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Quantité 1 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death