Description
La L-sérine est utilisée dans l'étude de l'influence d'applications pulsées de sérine sur la synthèse du polyglucose par des cultures de Fusobacterium nucleatum. Il a été démontré que l'ajout de sérine à un milieu minimal permet de rétablir la croissance d'Escherichia coli dépourvue des gènes PII et GlnK.
Spécification
Spécification
| CAS | 56-45-1 |
| Point de fusion | 222 °C (décomposition)(littérature) |
| Formule moléculaire | C3H7NO3 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
| Informations sur la solubilité | soluble dans l’eau (50mg/mL) ; insoluble dans l’alcool et l’éther. |
| Clé InChI | MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N |
| Rotation optique | 10 – 20° (c=10, 2N HCl) |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)O |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoïque |
| Afficher plus |