Learn More
L-Serine, TRC
Code produit 17958304
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17958304 25 g 25g
17957924 1 g 1g
17958994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17958304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS27099525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-45-1
Formule moléculaire C3 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Synonyme Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-α-Amino-β-hydroxypropionic acid, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, β-Hydroxy-L-alanine
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.0426
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature