Learn More
L-Serine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Serine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 105.0426 |
| Pourcentage de pureté | >95% |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |