Learn More
Kartell Boucles de bactériologie en forme de L
Description
- Particulièrement pratique pour déverser des liquides à travers les plaques de culture de gélose
- Disponible en emballage individuel
- Destiné à être utilisé pour transférer et étaler l'inoculum d'un échantillon clinique et/ou d'un isolat de culture dans un milieu de culture (gélose ou bouillon) en vue d'un traitement et/ou d'un test de diagnostic in vitro ultérieur.
Specifications
Specifications
| Longueur (impériale) de lame | 1,28 in |
| Longueur (métrique) de lame | 32.5 mm |
| Largeur (impériale) de lame | 0,197 in |
| Largeur (métrique) de lame | 5 mm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 5,75 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 146 mm |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Étaleur de cellules |
| Stérilité | Stérile |
| Matériau | Polystyrène |