Learn More
L-(-)-sorbose, ≥ 98 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11436352 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436352 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436352 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293990
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Identifiants chimiques
CAS 87-79-6
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonyme l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
CID PubChem 6904
ChEBI CHEBI:13172
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Sorbose
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc à jaune
Quantité 500 g
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98 %
Forme physique Poudre cristalline