Learn More
L-(-)-sorbose 99+% MP Biomedicals
Code produit 11426352 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426352 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11426352 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210293980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.59€
    154.35€ / 100g
    Économisez 15.24€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 100 g
Synonyme l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 6904
ChEBI CHEBI:13172
Poids de la formule 180.2