Learn More
L-Sorbose, TRC
Code produit 17947724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17947724 50 g 50g
17937724 10 g 10g
17969264 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17947724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS67687550G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-79-6
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Sorbose
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 180.0634