Learn More
L-Sorbose, TRC
Code produit 17969264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969264 250 g 250g
17947724 50 g 50g
17937724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17969264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS676875250G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-79-6
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme L-Sorbose, Sorbose, L- (8CI), Esorben, L-(-)-Sorbose, L-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-one, L-Sorbinose, L-xylo-2-Hexulose, NSC 97195, Sorbose
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Sorbose
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 180.0634