Learn More
Acide L(+) tartarique,sel de diammonium, 99%, ACROS Organics
Code produit 10599063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10599063 1kg Flacon en verre 1kg
10062710 5 g Flacon en verre 5g
10512041 250g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10599063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211810010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 3164-29-2 | C4H12N2O6 | 184,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3164-29-2
Formule moléculaire C4H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 184.15
Numéro MDL MFCD00013073
Clé InChI NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonyme ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
CID PubChem 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Note relative au nom 0.99
Couleur Blanc
Densité 1,6000 g/ml
pH 6,0 à 7,0 (solution aqueuse à 5%)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-CH(OH)CO2NH4]2
Quantité 1kg
Merck Index 09, 591
Conditions de rotation spécifiques +32,40 (20,00°C c = 1,84,H2O)
Rotation spécifique +31,4° à +33,4° (20°C, 589 nm) (c = 1,84, H2O)
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque diamine
Poids de la formule 184.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Matière insoluble 0,005% max.
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement