Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Code produit 15731496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du siège:
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15731496 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15731496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8320
Expédition estimée: 01-12-2026
Laboratory low chair in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low chair on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spécification
Type de produit Low Chair
Couleur Sapphire Blue
Type de bras None
Profondeur (métrique) du siège 450 mm
Hauteur (métrique) du dossier 410 to 480 mm
Hauteur (métrique) du siège 420 to 53 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Poids (métrique) Person up to 150kg
Largeur (métrique) du dossier 410 mm
Largeur (métrique) du siège 490 mm
Matériau Vinyl