Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Chair
Code produit 15721496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15721496 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15721496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8311
Expédition estimée: 21-12-2026
Laboratory high chair in Black Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Black Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable Seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spécification
Type de produit High-form Chair
Couleur Noir
Type de bras None
Profondeur (métrique) du siège 450 mm
Hauteur (métrique) du dossier 490 to 560 mm
Hauteur (métrique) du siège 590 to 830 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Poids (métrique) Person up to 150kg
Largeur (métrique) du dossier 410 mm
Largeur (métrique) du siège 490 mm
Matériau Vinyl