Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire L-Tech
Description
- Chaise basse en vinyle sur roulettes
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
- Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Laboratory Seat |
| Couleur | Bleu saphir |
| Réglable | Oui |
| Type de bras | Adjustable Arms |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Finition | Vinyl |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Afficher plus |