Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire PU L-Tech
Code produit 16533934
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Avec inclinaison:
Non
Oui
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Avec inclinaison Conditionnement
16533934 Oui 1 pièce
16523934 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16533934 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8331/ST
Expédition estimée: 18-12-2026
Chaise haute de laboratoire en PU durable noir.
  • Chaise haute en PU avec anneau repose-pieds réglable sur roulettes
  • Siège et dossier en PU résistant, nettoyage facile
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
  • Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
  • Garantie de 5 ans
  • Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 5 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Laboratory Seat
Couleur Noir
Réglable Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition PU
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège High Bench Height
Garniture Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Glide
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes No
Repose-pieds Oui
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Polyurethane