Learn More
Techsit™ Tabouret haut de laboratoire PU L-Tech
Description
- Tabouret haut en PU avec anneau repose-pieds réglable sur roulettes de sécurité
- Siège en PU résistant, nettoyage facile.
- Roulettes de sécurité
- Hauteur de dossier entièrement réglable.
- Siège profilé à conception ergonomique
- Garantie de 5 ans
- Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 5 pour salle blanche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Laboratory Stool |
| Couleur | Noir |
| Réglable | Oui |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Finition | PU |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Stool |
| Matériau de la monture | Acier |
| Type de levage | Gas Lift |
| Capacité de charge (métrique) | 150 kg |
| Hauteur de siège | High Bench Height |
| Afficher plus |