Learn More
Techsit™ Chaise basse de laboratoire PU L-Tech
Code produit 16513934
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16513934 Couleur : noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16513934 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8330/ST
Expédition estimée: 10-12-2026
Chaise basse de laboratoire en PU durable noir avec inclinaison de siège sur roulettes
  • Chaise basse en PU sur roulettes - Inclinaison de siège
  • Siège et dossier en PU résistant, nettoyage facile
  • Hauteur de siège, hauteur de dossier et inclinaison arrière entièrement réglables.
  • Siège et dossier à conception ergonomique et profilés
  • Inclinaison de siège - Fonction d’inclinaison avant pour fournir un support lorsque l'utilisateur se penche en avant.
  • Garantie de 5 ans
  • Capacité de poids de 150 kg Conforme à la Classe 5 pour salle blanche
Spécification
Type de produit Laboratory Seat
Couleur Noir
Réglable Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomique
Finition PU
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège Desk Height
Garniture PU
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 16 kg
Type de roue Casters
Largeur (métrique) 490 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier Oui
Avec roulettes Oui
Repose-pieds No
Avec support lombaire Oui
Avec inclinaison Oui
Matériau Polyurethane