Learn More
Techsit™ Chaise selle de cheval de laboratoire L-Tech
Code produit 16583934
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu saphir
Noir
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16583934 Noir 1 pièce
15781496 Bleu saphir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16583934 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8350B
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Siège selle de cheval de laboratoire avec inclinaison du siège en vinyle antimicrobien sur roulettes
  • Tabouret selle de cheval en vinyle sur roulettes
  • Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
  • Hauteur de dossier et inclinaison de siège entièrement réglables.
  • Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
  • Capacité de poids de 150 kg
  • Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Specifications
Type de produit Saddle Seat
Couleur Noir
Réglable Oui
Finition Vinyl
Matériau de la monture Acier
Type de levage Gas Lift
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Hauteur de siège 420 to 530 mm
Garniture Vinyl
Garantie 5 Year
Poids (métrique) 10 kg
Type de roue Castor
Largeur (métrique) 350 mm
Avec accoudoir No
Avec dossier No
Avec roulettes Oui
Repose-pieds No
Avec support lombaire No
Avec inclinaison Oui
Type de siège Stool