Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory High Stool
Code produit 15771496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du siège:
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15771496 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15771496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8341
Expédition estimée: 21-12-2026
Laboratory high round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl with adjustable foot ring on Glides
  • Vinyl high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spécification
Type de produit High Stool
Couleur Sapphire Blue
Type de bras None
Profondeur (métrique) du siège 400 mm
Type de pied Footring
Hauteur (métrique) du siège 590 to 830 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Largeur (métrique) du siège 400 mm
Repose-pieds Oui
Matériau Vinyl