Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Stool
Code produit 15761496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réglable (hauteur):
420 à 530 mm
Capacité de charge (métrique):
150 kg
Largeur (métrique) du siège:
400 mm
Profondeur (métrique) du siège:
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réglable (hauteur) Capacité de charge (métrique) Largeur (métrique) du siège Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15761496 420 à 530 mm 150 kg 400 mm 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15761496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8340
Expédition estimée: 21-12-2026
Laboratory low round stool in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low stool on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifications
Type de produit Low Stool
Couleur Sapphire Blue
Réglable (hauteur) 420 à 530 mm
Type de bras None
Profondeur (métrique) du siège 400 mm
Hauteur (métrique) du siège 420 to 530 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Largeur (métrique) du siège 400 mm
Matériau Vinyl