Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Chair
Code produit 15751496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du siège:
450 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15751496 450 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15751496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8331
Expédition estimée: 18-12-2026
Laboratory high chair in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high chair with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, Easy clean PU seat and back
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Spécification
Type de produit High-form Chair
Couleur Noir
Type de bras None
Profondeur (métrique) du siège 450 mm
Type de pied Footring
Hauteur (métrique) du dossier 410 to 480 mm
Hauteur (métrique) du siège 590 to 830 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Largeur (métrique) du dossier 420 mm
Largeur (métrique) du siège 490 mm
Repose-pieds Oui
Matériau Polyurethane