Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU High Stool
Code produit 15701506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réglable (hauteur):
590 à 830 mm
Capacité de charge (métrique):
150 kg
Largeur (métrique) du siège:
360 mm
Profondeur (métrique) du siège:
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réglable (hauteur) Capacité de charge (métrique) Largeur (métrique) du siège Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15701506 590 à 830 mm 150 kg 360 mm 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15701506 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8361
Expédition estimée: 09-11-2026
Laboratory high stool in durable Black PU with adjustable foot ring on Glides
  • PU high stool with adjustable foot ring on Glides
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150kg weight capacity
Spécification
Type de produit High Stool
Couleur Noir
Réglable (hauteur) 590 à 830 mm
Profondeur (métrique) du siège 280 mm
Hauteur (métrique) du siège 420 to 530 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Poids (métrique) 10 kg
Largeur (métrique) du siège 360 mm
Matériau Polyurethane