Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Sit-Stand
Code produit 15711506
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du siège:
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15711506 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15711506 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8370
Expédition estimée: 24-11-2026
Laboratory Sit-Stand with seat tilt in durable Black PU on Glides
  • PU Sit-Stand on Glides
  • Fully adjustable seat height and seat tilt
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Spécification
Type de produit Sit/Stand Stool
Couleur Noir
Profondeur (métrique) du siège 280 mm
Hauteur (métrique) du siège 590 to 830 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Inclinaison du siège Comes with independent seat tilt as standard
Poids (métrique) 8 kg
Largeur (métrique) du siège 360 mm
Matériau Polyurethane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.