Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Stool
Code produit 15791496
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du siège:
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du siège Conditionnement
15791496 280 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15791496 Fournisseur Techsit™ Code fournisseur TS8360
Expédition estimée: 21-12-2026
Laboratory low stool in durable Black PU on castors
  • PU low stool on castors
  • Hard wearing, easy clean PU seat
  • Fully adjustable seat height
  • Ergonomically designed and contoured seat
  • 5 year guarantee
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 5 suitable
Spécification
Type de produit Low Stool
Couleur Noir
Profondeur (métrique) du siège 280 mm
Hauteur (métrique) du siège 420 to 530 mm
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Largeur (métrique) du siège 360 mm
Avec roulettes Oui
Matériau Polyurethane