Learn More
L-théanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15570624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15570624
Marque: Thermo Scientific Acros 459340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3081-61-6 | C7H14N2O3 | 174.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3081-61-6
Formule moléculaire C7H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00059653
Clé InChI DATAGRPVKZEWHA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-theanine, theanine, theanin, s-2-amino-5-ethylamino-5-oxopentanoic acid, n-ethyl-l-glutamine, suntheanine, n5-ethyl-l-glutamine, n 5-ethyl-l-glutamine, unii-8021pr16qo
CID PubChem 439378
ChEBI CHEBI:17394
Nom IUPAC 2-amino-4-(ethylcarbamoyl)butanoic acid
SMILES CCNC(=O)CCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Theanine
Point de fusion 206.0°C to 219.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Theanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.