Learn More
L-Theanine, MedChemExpress
Code produit. 16456636
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
Code produit. 16456636
Marque: Medchem Express HY15121
MedChemExpress L-Theanine (L-Glutamic Acid γ-ethyl amide)is a non-protein amino acid contained in green tea leaves, which blocks the binding of L-glutamic acid to glutamate receptors in the brain, and with neuroprotective and anti-oxidative activities. L-Theanine causes anti-stress effects via the inhibition of cortical neuron excitation by oral intake.
L-Theanine (L-Glutamic Acid γ-ethyl amide)is a non-protein amino acid contained in green tea leaves, which blocks the binding of L-glutamic acid to glutamate receptors in the brain, and with neuroprotective and anti-oxidative activities. L-Theanine causes anti-stress effects via the inhibition of cortical neuron excitation by oral intake.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Theanine
Forme physique Solid
CAS 3081-61-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H14N2O3
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonyme L-Glutamic Acid γ-ethyl amide Nγ-Ethyl-L-glutamine
Informations sur la solubilité H2O : 150 mg/mL (861.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@@H](N)CCC(NCC)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.