Learn More
Acide L-thiazolidine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497277
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497277 10 g 10g
11407287 50 g 50g
11417287 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15033.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34592-47-7
Formule moléculaire C4H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 133.165
Numéro MDL MFCD00005212
Clé InChI DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
CID PubChem 93176
ChEBI CHEBI:45171
Nom IUPAC Acide (4R)-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
SMILES C1C(NCS1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Point de fusion 192°C to 200°C (decomposition)
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 81065
Merck Index 14,9445
Rotation optique −141° (c=1.3 in Water)
Poids de la formule 133.17
Pourcentage de pureté 98%