Learn More
Acide L(-)-thiazolidine-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10791545 10 g Flacon en verre 10g
10143570 25 g Flacon en verre 25g
10224760 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138640100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34592-47-7 | C4H7NO2S | 133.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34592-47-7
Formule moléculaire C4H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 133.16
Numéro MDL MFCD00005212
Clé InChI DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-thioproline, r-thiazolidine-4-carboxylic acid, l-thiaproline, l-thiazolidine-4-carboxylic acid, 4r-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, h-thz-oh, r-4-thiazolidinecarboxylic acid, 4-thiaproline, thioproline, gamma-thioproline
CID PubChem 93176
ChEBI CHEBI:45171
Nom IUPAC Acide (4R)-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
SMILES C1C(NCS1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 203°C
Couleur Rose à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 09, 9040
Conditions de rotation spécifiques −101° (20°C c=1,1N HCl)
Rotation spécifique -101
Informations sur la solubilité Solubility in water: 28.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 1n hcl,practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 133.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.