Learn More
L-Thioproline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Thioproline |
| CAS | 34592-47-7 |
| Formule moléculaire | C4H7NO2S |
| Synonyme | (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L- 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (4R)-1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (4R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, (R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic Acid, (R)-4-Thiazolidinecarboxylic Acid, L-4-Thiazolidinecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CSCN1 |
| Nom IUPAC | (4R)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.17 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 133.0197 |
| Afficher plus |