Learn More
L-thréo-Droxidopa, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-threo-Droxidopa |
| CAS | 23651-95-8 |
| Formule moléculaire | C9 H11 N O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βR)-, L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L-threo- (8CI), (βR)-β,3-Dihydroxy-L-tyrosine, (-)-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, (2S,3R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, DOPS, Droxidopa, L-DOPS, L-Threodops, L-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, L-threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, L-threo-DOPS, L-threo-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, Northera, SM 5688, threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-serine, threo-Dopaserine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)-3-hydroxypropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.19 |
| Poids de la formule | 213.0637 |