Learn More
L-thréo-Hex-2-énarique acide 1,4-lactone 6-Méthyl ester, TRC
Code produit 30008802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008802 25 mg 25mg
17909744 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008802 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH29483525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122046-79-1
Formule moléculaire C7 H8 O7
Poids moléculaire (g/mol) 204.13
Synonyme L-threo-Hex-2-enaric acid, 1,4-lactone, 6-methyl ester (9CI), Methyl (R)-[(2R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]hydroxyacetate
Nom IUPAC méthyl (2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyacétate
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-threo-Hex-2-enaric acid 1,4-Lactone 6-Methyl ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8O7/c1-13-6(11)4(10)5-2(8)3(9)7(12)14-5/h4-5,8-10H,1H3/t4-,5+/m1/s1
Poids de la formule 204.027
Pourcentage de pureté >95%