Learn More
Acide L-thréonique Sel de calcium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium L-Threonate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1 |
| Poids de la formule | 310.021 |